Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-2,6-dimethyl-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C3146-1G
TCIAC3146-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAC3146-1G
4-Chloro-2,6-dimethyl-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-2,6-dimethyl-3-nitropyridine


Formule: C₇H₇ClN₂O₂
Numéro MDL: MFCD08543468
Numéro CAS: 15513-48-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce42f5e863f92917a415f1cb8384e54f6afb6754&vid=ce42f5e863f92917a415f1cb8384e54f6afb6754&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité