Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Chloromethyl)benzoyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

C3152-5G
TCIAC3152-5GEA 159 EUR InStock
TCIAC3152-5G
2-(Chloromethyl)benzoyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(Chloromethyl)benzoyl chloride


Formule: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Point d'ébullition: 265°C
Point de fusion: 17°C
Numéro MDL: MFCD00152348
Numéro CAS: 42908-86-1
EINECS: 255-998-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=044942d9721f401f14dc7b6e3097f858ab9a0d7a&vid=044942d9721f401f14dc7b6e3097f858ab9a0d7a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité