Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorobis(4-methylphenyl)phosphine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Chlorodi(p-tolyl)phosphine

C3201-1G
TCIAC3201-1GEA 0 EUR InStock
TCIAC3201-1G
Chlorobis(4-methylphenyl)phosphine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorobis(4-methylphenyl)phosphine


Formule: C₁₄H₁₄ClP
MW: 248,69 g/mol
Point d'ébullition: 350°C
Numéro MDL: MFCD01630844
Numéro CAS: 1019-71-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité