Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Cyano-2-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3-Cyano-2-fluorophenyl)boronic acid

C3214-1G
TCIAC3214-1GEA 123 EUR InStock
TCIAC3214-1G
3-Cyano-2-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Cyano-2-fluorophenylboronic acid


Formule: C₇H₅BFNO₂
MW: 164,9295 g/mol
Numéro MDL: MFCD07374984
Numéro CAS: 957121-05-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5091712b295a12c515a0e326af0e6ce556ff46b&vid=e5091712b295a12c515a0e326af0e6ce556ff46b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 112.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité