Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-2-formylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chloro-2-formylbenzeneboronic acid

C3223-1G
TCIAC3223-1GEA 94.6 EUR InStock
TCIAC3223-1G
4-Chloro-2-formylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Chloro-2-formylphenylboronic acid


Formule: C₇H₆BClO₃
MW: 184,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD08689492
Numéro CAS: 913835-76-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité