Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(-)-3-Cyclohexene-1-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

C3236-1G
TCIAC3236-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAC3236-1G
(S)-(-)-3-Cyclohexene-1-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(-)-3-Cyclohexene-1-carboxylic acid


Formule: C₇H₁₀O₂
Point d'ébullition: 118°C
Point de fusion: 19°C
Numéro MDL: MFCD08275437
Numéro CAS: 5708-19-0
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -92.0 to -97.0 deg (C=5,MeOH)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité