(1S,3R)-(-)-Camphoric acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (1S,3R)-1,2,2-Trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid
C3237-1G
TCIAC3237-1GEA 110 EUR InStock
TCIAC3237-1G
(1S,3R)-(-)-Camphoric acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(1S,3R)-(-)-Camphoric acid
Formule: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064937
Numéro CAS: 560-09-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -46.0 to -50.0 deg (C=4,EtOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité