Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Cyano-4'-dodecylbiphenyl ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C3239-1G
TCIAC3239-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAC3239-1G
4-Cyano-4'-dodecylbiphenyl ≥97.0% (par GC)
4-Cyano-4'-dodecylbiphenyl


Formule: C₂₅H₃₃N
MW: 347,55 g/mol
Point de fusion: 48°C
Numéro MDL: MFCD08062573
Numéro CAS: 57125-49-2
EINECS: 260-574-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Mesomorphic range 44.0 to 58.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité