Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cobalt(II) Phthalocyanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique), purifié par sublimation

Fournisseur: TCI
Attention

C3252-200MG
TCIAC3252-200MGEA 213 EUR InStock
TCIAC3252-200MG
Cobalt(II) Phthalocyanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique), purifié par sublimation
Cobalt(II) Phthalocyanine


Formule: C₃₂H₁₆CoN₈
Point de fusion: 300°C
Numéro MDL: MFCD00010718
Numéro CAS: 3317-67-7
EINECS: 222-012-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green to Dark blue powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Molar extinction coefficient min. 110000 (Pyridine, 654.0 to 659.0nm)
Molar extinction coefficient2 min. 30000 (Pyridine, 594.0 to 599.0nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité