Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-3-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-Chloro-3-methoxyphenyl)boronic acid

C3253-1G
TCIAC3253-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAC3253-1G
4-Chloro-3-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Chloro-3-methoxyphenylboronic acid


Formule: C₇H₈BClO₃
MW: 186,4000 g/mol
Point de fusion: 151°C
Numéro MDL: MFCD01318965
Numéro CAS: 89694-47-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7b2d8a2a6572ad57f12636811727411c0e88b16&vid=f7b2d8a2a6572ad57f12636811727411c0e88b16&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 110.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité