Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Z-trans-4-Hydroxy-L-prolinol ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Benzyl (2S,4R)-4-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate, N-Carbobenzoxy-trans-4-hydroxy-L-prolinol, N-Cbz-trans-4-hydroxy-L-prolinol, N-Benzyloxycarbonyl-trans-4-hydroxy-L-prolinol, (2S,4R)-4-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylic acid Benzyl ester

C3255-1G
TCIAC3255-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAC3255-1G
Z-trans-4-Hydroxy-L-prolinol ≥95.0% (par GC)
Z-trans-4-Hydroxy-L-prolinol


Formule: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251,282 g/mol
Numéro MDL: MFCD03427085
Numéro CAS: 95687-41-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -42.0 to -46.0 deg (C=1, CHCL3)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité