Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Cyano-4'-nonylbiphenyl ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4'-Nonyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile, 4'-Nonyl-4-biphenylcarbonitrile, 9CB

C3268-1G
TCIAC3268-1GEA 128 EUR InStock
TCIAC3268-1G
4-Cyano-4'-nonylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Cyano-4'-nonylbiphenyl


Formule: C₂₂H₂₇N
MW: 305,47 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Point de fusion: 42°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00482592
Numéro CAS: 52709-85-0
EINECS: 258-121-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 39.0 to 53.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité