Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Cyano-4''-propyl-p-terphenyl ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4''-Propyl-[1,1':4',1''-terphenyl]-4-carbonitrile

C3271-1G
TCIAC3271-1GEA 105 EUR InStock
TCIAC3271-1G
4-Cyano-4''-propyl-p-terphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Cyano-4''-propyl-p-terphenyl


Formule: C₂₂H₁₉N
MW: 297,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00799422
Numéro CAS: 54296-25-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 178 to 263 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité