Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Cyano-4'-undecylbiphenyl ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 11CB, 4'-Undecyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile, 4'-Undecyl-4-biphenylcarbonitrile

C3277-1G
TCIAC3277-1GEA 141 EUR InStock
TCIAC3277-1G
4-Cyano-4'-undecylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Cyano-4'-undecylbiphenyl


Formule: C₂₄H₃₁N
MW: 333,52 g/mol
Point de fusion: 53°C
Numéro MDL: MFCD00505991
Numéro CAS: 65860-74-4
EINECS: 265-953-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fa2680fca26b2736e2fc690d6c7fa80e10649aa&vid=0fa2680fca26b2736e2fc690d6c7fa80e10649aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 50.0 to 60.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité