Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-3-cyano-4-methoxypyridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Chloro-4-methoxynicotinonitrile

C3282-1G
TCIAC3282-1GEA 77 EUR InStock
TCIAC3282-1G
2-Chloro-3-cyano-4-methoxypyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-3-cyano-4-methoxypyridine


Formule: C₇H₅ClN₂O
MW: 168,5804 g/mol
Numéro MDL: MFCD00975444
Numéro CAS: 98645-43-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité