Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-[(4-Chloro-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

C3284-1G
TCIAC3284-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAC3284-1G
4-[(4-Chloro-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile ≥98.0% (sur base azote total)
4-[(4-Chloro-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile


Formule: C₁₁H₇ClN₄
Numéro MDL: MFCD08443699
Numéro CAS: 244768-32-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité