Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-4-oxobutyric acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-4-oxobutanoic acid, 3-(4-Chlorobenzoyl)butyric acid

C3290-1G
TCIAC3290-1GEA 121 EUR InStock
TCIAC3290-1G
4-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-4-oxobutyric acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-4-oxobutyric acid


Formule: C₁₁H₁₁ClO₃
MW: 226,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00156903
Numéro CAS: 52240-25-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité