Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2'-Chloro-4'-nitroacetophenone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C3299-1G
TCIAC3299-1GEA 88 EUR InStock
TCIAC3299-1G
2'-Chloro-4'-nitroacetophenone ≥98.0% (par GC)
2'-Chloro-4'-nitroacetophenone


Formule: C₈H₆ClNO₃
Numéro MDL: MFCD00017340
Numéro CAS: 67818-41-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40c001b0070469bf1c41cbb82e4bc46eb88afa7b&vid=40c001b0070469bf1c41cbb82e4bc46eb88afa7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité