Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3'-Chloro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethanone

C3300-1G
TCIAC3300-1GEA 119 EUR InStock
TCIAC3300-1G
3'-Chloro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone ≥98.0% (par GC)
3'-Chloro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone


Formule: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD12545820
Numéro CAS: 129604-27-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5b1e8906ba85fb9a0a0bf86ea04ae730767ea09&vid=f5b1e8906ba85fb9a0a0bf86ea04ae730767ea09&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité