Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Chloro-2'-nitroacetophenone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(4-Chloro-2-nitrophenyl)ethanone

C3308-1G
TCIAC3308-1GEA 105 EUR InStock
TCIAC3308-1G
4'-Chloro-2'-nitroacetophenone ≥98.0% (par GC)
4'-Chloro-2'-nitroacetophenone


Formule: C₈H₆ClNO₃
MW: 199,5900 g/mol
Point d'ébullition: 157°C
Numéro MDL: MFCD09031331
Numéro CAS: 23082-51-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité