Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2'-Chloropropiophenone ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Chlorophenyl Ethyl Ketone, 1-(2-Chlorophenyl)propan-1-one

C3323-1G
TCIAC3323-1GEA 152 EUR InStock
TCIAC3323-1G
2'-Chloropropiophenone ≥96.0% (par GC)
2'-Chloropropiophenone


Formule: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Point d'ébullition: 116°C
Numéro MDL: MFCD07787256
Numéro CAS: 6323-18-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8090763a48349511b942b0c2a456690d729636c3&vid=8090763a48349511b942b0c2a456690d729636c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité