Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chloro[(1,2,3,4,5,6-eta)-2,2'',4,4'',6,6''-hexamethyl[1,1':3',1''-terphenyl]-2'-thiolato-kappaS][tris(4-fluorophenyl)phosphine-kappaP]ruthenium(II)

Fournisseur: TCI

C3328-100MG
TCIAC3328-100MGEA 253 EUR InStock
TCIAC3328-100MG
Chloro[(1,2,3,4,5,6-eta)-2,2'',4,4'',6,6''-hexamethyl[1,1':3',1''-terphenyl]-2'-thiolato-kappaS][tris(4-fluorophenyl)phosphine-kappaP]ruthenium(II)
Chloro[(1,2,3,4,5,6-eta)-2,2'',4,4'',6,6''-hexamethyl[1,1':3',1''-terphenyl]-2'-thiolato-kappaS][tris(4-fluorophenyl)phosphine-kappaP]ruthenium(II)


Formule: C₄₂H₃₇ClF₃PRuS
Numéro CAS: 1420299-84-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e25a7f18713fbdf362b207e42da0a1621b66165&vid=4e25a7f18713fbdf362b207e42da0a1621b66165&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 60.50 to 65.50 %
Elemental analysis (Hydrogen) 4.40 to 5.00 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité