Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Z-Prolinol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-1-Carbobenzoxy-2-pyrrolidinemethanol, N-Benzyloxycarbonyl-L-prolinol, N-Carbobenzoxy-L-prolinol, (S)-1-Cbz-2-pyrrolidinemethanol, Cbz-Pro-ol, Benzyl (S)-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate, N-Cbz-L-prolinol, (S)-1-Benzyloxycarbonyl-2-pyrrolidinemethanol

C3332-1G
TCIAC3332-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAC3332-1G
Z-Prolinol ≥98.0% (par GC)
Z-Prolinol


Formule: C₁₃H₁₇NO₃
MW: 235,3 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Numéro MDL: MFCD02683224
Numéro CAS: 6216-63-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -40.0 to -44.0 deg (C=0.5, CHCL3)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité