Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Cyano-3-fluorophenyl-4-n-butylbenzoate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Butylbenzoic acid 4-Cyano-3-fluorophenyl ester, 4-Cyano-3-fluorophenyl 4-Butylbenzoate

C3341-1G
TCIAC3341-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAC3341-1G
4-Cyano-3-fluorophenyl-4-n-butylbenzoate ≥98.0% (par GC)
4-Cyano-3-fluorophenyl-4-n-butylbenzoate


Formule: C₁₈H₁₆FNO₂
MW: 297,329 g/mol
Numéro MDL: MFCD11053362
Numéro CAS: 86776-52-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53741fa265af0a19e58094f0223fe4d5cfc75137&vid=53741fa265af0a19e58094f0223fe4d5cfc75137&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité