Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-4-nitroaniline ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Amino-2-chloronitrobenzene

C3373-5G
TCIAC3373-5GEA 73.7 EUR InStock
TCIAC3373-5G
3-Chloro-4-nitroaniline ≥96.0% (par GC)
3-Chloro-4-nitroaniline


Formule: C6H5ClN2O2
MW: 172,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00085922
Numéro CAS: 825-41-2
ONU: 2237
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2800549b832fcc76d5f8698719d1999f3005a747&vid=2800549b832fcc76d5f8698719d1999f3005a747&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité