Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(Cyclohexylcarbonyl)piperazine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

C3377-1G
TCIAC3377-1GEA 425 EUR InStock
TCIAC3377-1G
1-(Cyclohexylcarbonyl)piperazine ≥98.0% (par GC)
1-(Cyclohexylcarbonyl)piperazine


Formule: C₁₁H₂₀N₂O
MW: 196,294 g/mol
Numéro MDL: MFCD06798113
Numéro CAS: 27561-62-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité