Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-Cinnamic acid ≥99.5% (par GC, analyse par titration) matrice pour MALDI-TOF/MS

Fournisseur: TCI
Attention

C3412-1G
TCIAC3412-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAC3412-1G
trans-Cinnamic acid ≥99.5% (par GC, analyse par titration) matrice pour MALDI-TOF/MS
trans-Cinnamic acid


Formule: C₉H₈O₂
Point d'ébullition: 300°C
Numéro MDL: MFCD00004369
Numéro CAS: 140-10-3
EINECS: 205-398-1
Merck Index: 14,02299
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.5 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.5 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité