Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chloropentaméthyldisilane ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Chloro-1,1,2,2,2-pentamethyldisilane

C3431-5ML
TCIAC3431-5MLEA 82.5 EUR InStock
TCIAC3431-5ML
Chloropentaméthyldisilane ≥96.0% (par GC)
Chloropentaméthyldisilane


Formule: C₅H₁₅ClSi₂
MW: 166,7966 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Numéro MDL: MFCD00456692
Numéro CAS: 1560-28-7
EINECS: 216-330-5
ONU: 2986
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eba393438aaa89d8fbd19b738ebe5bac550ef253&vid=eba393438aaa89d8fbd19b738ebe5bac550ef253&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité