Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Chloropyrimidine-4,5-diamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,5-Diamino-6-chloropyrimidine, 6-Chloro-4,5-diaminopyrimidine

C3433-1G
TCIAC3433-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAC3433-1G
6-Chloropyrimidine-4,5-diamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Chloropyrimidine-4,5-diamine


Formule: C₄H₅ClN₄
MW: 144,5600 g/mol
Numéro MDL: MFCD00023270
Numéro CAS: 4316-98-7
EINECS: 224-341-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e40630847152b167ba35f9b6d2233c2d74f8c9ca&vid=e40630847152b167ba35f9b6d2233c2d74f8c9ca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité