3-(Chlorodimethylsilyl)propyl methacrylate ≥90.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methacrylic acid 3-(Chlorodimethylsilyl)propyl ester
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
C3435-5G
TCIAC3435-5GEA 213 EUR InStock
TCIAC3435-5G
3-(Chlorodimethylsilyl)propyl methacrylate ≥90.0% (par GC) stabilisé
3-(Chlorodimethylsilyl)propyl methacrylate
Formule: C₉H₁₇ClO₂Si
MW: 220,77 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Point d'éclair: 85°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00053899
Numéro CAS: 24636-31-5
EINECS: 246-377-7
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité