Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(4-Chlorobenzal)phthalide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

C3448-1G
TCIAC3448-1GEA 191 EUR InStock
TCIAC3448-1G
3-(4-Chlorobenzal)phthalide ≥98.0% (par GC)
3-(4-Chlorobenzal)phthalide


Formule: C₁₅H₉ClO₂
MW: 256,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD23115631
Numéro CAS: 20526-97-0
EINECS: 243-862-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d2b5d65e8d277b5a352c7c1fcfc1b5169e54200&vid=8155c1581ae81eff3af98c50c8663f15f8e5bb52&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 158.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité