Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bleu brillant de Coomassie G250 solution pour l'électrophorèse, prêt-à-l'emploi

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Brilliant blue G-250, Serva Blue G, Coomassie Blue G 250, Xylene Brilliant Cyanine G, Brillant blue G, Hydrogen [4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[ethyl(m-sulphonatobenzyl)amino]-2'-methylbenzhydrylene]-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(m-sulphonatobenzyl)ammonium monosodium salt, C.I. 42655, Acid Blue 90, Sodium 3-(((4-((4-((4-ethoxyphenyl)amino)phenyl)(4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)iminio)-2-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-3-methylphenyl)(ethyl)amino)methyl)benzenesulphonate, Brilliant indocyanine G, Brilliant Blue G

C3488-500ML
TCIAC3488-500MLEA 129 EUR InStock
TCIAC3488-500ML
Bleu brillant de Coomassie G250 solution pour l'électrophorèse, prêt-à-l'emploi
Bleu brillant de Coomassie G250


Formule: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
MW: 854,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078482
Numéro CAS: 6104-58-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green to Dark blue clear liquid
Protein staining test to pass test

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité