Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

[10]Cycloparaphenylene ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: [10]CPP

C3493-20MG
TCIAC3493-20MGEA 412 EUR InStock
TCIAC3493-20MG
[10]Cycloparaphenylene ≥98.0% (par HPLC)
[10]Cycloparaphenylene


Formule: C₆₀H₄₀
MW: 760,98 g/mol
Numéro CAS: 1222105-46-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité