Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cilastatin Sodium ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

C3547-50MG
TCIAC3547-50MGEA 105 EUR InStock
TCIAC3547-50MG
Cilastatin Sodium ≥97.0% (par HPLC)
Cilastatin Sodium


Formule: C₁₆H₂₅N₂O₅S·Na
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08459332
Numéro CAS: 81129-83-1
EINECS: 279-694-4
Merck Index: 14,02272
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité