Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloroadamantane ≥99.5% (par GC), purifié par sublimation

Fournisseur: TCI

C3557-1G
TCIAC3557-1GEA 114 EUR InStock
TCIAC3557-1G
1-Chloroadamantane ≥99.5% (par GC), purifié par sublimation
1-Chloroadamantane


Formule: C₁₀H₁₅Cl
MW: 170,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075627
Numéro CAS: 935-56-8
EINECS: 213-305-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.5 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité