Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-3-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-3-fluorobenzeneboronic acid, (2-Chloro-3-fluorophenyl)boronic acid

C3563-1G
TCIAC3563-1GEA 131 EUR InStock
TCIAC3563-1G
2-Chloro-3-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Chloro-3-fluorophenylboronic acid


Formule: C₆H₅BClFO₂
MW: 174,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD07363741
Numéro CAS: 871329-52-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité