Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cycloheptane-1,3-dione ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3-Cycloheptanedione

C3564-1G
TCIAC3564-1GEA 91.3 EUR InStock
TCIAC3564-1G
Cycloheptane-1,3-dione ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Cycloheptane-1,3-dione


Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126,155 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Numéro MDL: MFCD01863735
Numéro CAS: 1194-18-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité