Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-[(Chloromethoxy)methyl]naphthalene ∼2 mol/L dans le toluène

Fournisseur: TCI
Danger

C3639-5ML
TCIAC3639-5MLEA 197 EUR InStock
TCIAC3639-5ML
2-[(Chloromethoxy)methyl]naphthalene ∼2 mol/L dans le toluène
2-[(Chloromethoxy)methyl]naphthalene


Formule: C₁₂H₁₁ClO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30741917
Numéro CAS: 914300-10-0
ONU: 1294
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Concentration (HNMR) 1.9 to 2.5 mol/L

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité