Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Coumarin 153 ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration), purifié par sublimation

Fournisseur: TCI
Synonyms: Coumarin 540A, 2,3,6,7-Tetrahydro-9-(trifluoromethyl)-1H,5H,11H-[1]benzopyrano[6,7,8-ij]quinolizin-11-one, Coumarin153

C3640-200MG
TCIAC3640-200MGEA 119 EUR InStock
TCIAC3640-200MG
Coumarin 153 ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration), purifié par sublimation
Coumarin 153


Formule: C₁₆H₁₄F₃NO₂
MW: 309,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041843
Numéro CAS: 53518-18-6
EINECS: 258-600-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité