Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Cyclohexylpropan-2-yl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Synonyms: Methacrylic acid 2-Cyclohexylpropan-2-yl ester

Stabilization: Stabilised with phenothiazine

C3642-1G
TCIAC3642-1GEA 174 EUR InStock
TCIAC3642-1G
2-Cyclohexylpropan-2-yl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
2-Cyclohexylpropan-2-yl methacrylate


Formule: C₁₃H₂₂O₂
MW: 210,32 g/mol
Numéro CAS: 186585-56-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité