Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-Citronellal ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C3648-100ML
TCIAC3648-100MLEA 39.6 EUR InStock
TCIAC3648-100ML
(±)-Citronellal ≥98.0% (par GC)
(±)-Citronellal


Formule: C₁₀H₁₈O
Point d'ébullition: 205°C
Point d'éclair: 75°C
Numéro MDL: MFCD00038090
Numéro CAS: 106-23-0
EINECS: 203-376-6
Merck Index: 14,02329
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -0.1 to +0.1 deg (neat)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité