Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(5-Dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle chlorure 10% dans l'acétone

Fournisseur: TCI
Danger

D0005-10ML
TCIAD0005-10MLEA 49.5 EUR InStock
TCIAD0005-10ML
(5-Dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle chlorure 10% dans l'acétone
(5-Dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle chlorure


Formule: C₁₂H₁₂ClNO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003985
Numéro CAS: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
ONU: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,02814
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1a00c11f6ad93bda62ea5af3105b9d1e92c008d&vid=55c3b66fba8e0447b0e97624b15eec94c17e239b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 10.0 to 11.5 w/w%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité