Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,10-Décanedithiol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D0015-25G
TCIAD0015-25GEA 151 EUR InStock
TCIAD0015-25G
1,10-Décanedithiol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,10-Décanedithiol


Formule: C₁₀H₂₂S₂
Point d'ébullition: 297°C
Point de fusion: 20 °C
Densité: 0,9432 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00022095
Numéro CAS: 1191-67-9
EINECS: 214-739-3
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42b610910f07f4049a06d6e0641569503d998be7&vid=42b610910f07f4049a06d6e0641569503d998be7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité