Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Décanoate de pentyle ≥93.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Decanoic acid Pentyl Ester, Pentyl Decanoate, Decanoic acid Amyl Ester, Amyl decanoate

D0018-25ML
TCIAD0018-25MLEA 40.7 EUR InStock
TCIAD0018-25ML
Décanoate de pentyle ≥93.0% (par GC)
Pentyl decanoate


Formule: C₁₅H₃₀O₂
Numéro MDL: MFCD00059454
Numéro CAS: 5933-87-9
EINECS: 227-682-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca1a25979bee3f8703e72ae3a8ea1e400afada37&vid=ca1a25979bee3f8703e72ae3a8ea1e400afada37&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité