Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Décanoate d'isopentyle ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D0019-25ML
TCIAD0019-25MLEA 33 EUR InStock
TCIAD0019-25ML
Décanoate d'isopentyle ≥97.0% (par GC)
Décanoate d'isopentyle


Formule: C₁₅H₃₀O₂
MW: 242,3975 g/mol
Point d'ébullition: 124°C
Point d'éclair: 148°C
Numéro MDL: MFCD00053822
Numéro CAS: 2306-91-4
EINECS: 218-982-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61a837e3f00d8ee9041d1bc0df4ff8bab3a15e22&vid=61a837e3f00d8ee9041d1bc0df4ff8bab3a15e22&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité