Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Décanoate de butyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D0020-25ML
TCIAD0020-25MLEA 34.1 EUR InStock
TCIAD0020-25ML
Décanoate de butyle ≥98.0% (par GC)
Décanoate de butyle


Formule: C₁₄H₂₈O₂
MW: 228,3709 g/mol
Point d'ébullition: 123°C
Point d'éclair: 136°C
Numéro MDL: MFCD00053823
Numéro CAS: 30673-36-0
EINECS: 250-280-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b6c4d93f40f7ee5d178fa67d0c18bf73a7b072e&vid=5b6c4d93f40f7ee5d178fa67d0c18bf73a7b072e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité