Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide trans-dodec-2-enedioïque ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D0029-100MG
TCIAD0029-100MGEA 34.1 EUR InStock
TCIAD0029-100MG
Acide trans-dodec-2-enedioïque ≥90.0% (par GC)
Acide trans-dodec-2-enedioïque


Formule: C₁₂H₂₀O₄
Numéro MDL: MFCD00004443
Numéro CAS: 6402-36-4
EINECS: 229-019-4
Merck Index: 14,09576
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=928082bdeb662d1829a2cf052b776374d9d5d34d&vid=928082bdeb662d1829a2cf052b776374d9d5d34d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Melting point 161.0 to 167.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité