Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Decylsuccinic anhydride ≥90.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

D0036-25G
TCIAD0036-25GEA 101 EUR InStock
TCIAD0036-25G
Decylsuccinic anhydride ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Decylsuccinic anhydride


Formule: C₁₄H₂₄O₃
Numéro MDL: MFCD00014548
Numéro CAS: 18470-76-3
EINECS: 242-350-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 90.0 %
Melting point 66.0 to 72.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité