Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Déhydroacétate de sodium monohydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D0040-25G
TCIAD0040-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD0040-25G
Déhydroacétate de sodium monohydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Déhydroacétate de sodium monohydraté


Formule: C₈H₇NaO₄·1H₂O
Numéro MDL: MFCD00040583
Numéro CAS: 64039-28-7
EINECS: 224-580-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60daf6300eb5f27d09a21aae7632f0be4aef645b&vid=60daf6300eb5f27d09a21aae7632f0be4aef645b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 8.3 to 10.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité