Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium dehydrocholate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

D0043-25G
TCIAD0043-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAD0043-25G
Sodium dehydrocholate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium dehydrocholate


Formule: C₂₄H₃₄O₅
Numéro MDL: MFCD00066411
Numéro CAS: 145-41-5
EINECS: 205-652-1
Merck Index: 14,02868
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +25.0 to +28.0 deg (C=5, H2O)
Water max. 5.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité